0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
3,5-Dimethyl-4-methoxybenzonitrile
3,5-Dimethyl-4-methoxybenzonitrile 97%
3,5-Dimethyl-4-methoxybenzonitrile 97%
APOSOR400285-1G
:
Apollo Scientific
:
3,5-Dimethyl-4-methoxybenzonitrile 97%
APOSOR400285-1G
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
1 g
Seq:
3047
:
:
161.2004 g/mol
:
49…53 °C
:
110 °C
:
GHS07
:
Ambient
:
152775-45-6
:
C₁₀H₁₁NO
:
MFCD03428544