0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
Methyl-3,4-dihydroxybenzoate
Methyl-3,4-dihydroxybenzoate
:
Apollo Scientific
Methyl-3,4-dihydroxybenzoate
:
Apollo Scientific
:
2150-43-8
:
:
C₈H₈O₄
:
MFCD00016437
:
168.15 g/mol
:
134…138 °C
:
GHS07
:
Ambient