Order Entry
Export
ContactUsLinkComponent
 
Ethyl-2,4-dimethyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidine-8-carboxylate 95%
  APOSOR32721-1G
 :  
Ethyl-2,4-dimethyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidine-8-carboxylate 95%
  APOSOR32721-1G
 :  

 

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

 

 

 :
 :294.36 g/mol
 :Ambient
 :338419-86-6
 :C₁₈H₁₈N₂O₂
 :MFCD00171951