0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
2,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
2,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
2,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
APOSOR25958-250MG
:
Apollo Scientific
:
2,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
APOSOR25958-250MG
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
250 mg
Seq:
2590
:
:
71…75 °C
:
Ambient
:
3261
:
8,III
:
236.68 g/mol
:
GHS05
:
GHS07
:
63624-28-2
:
C₈H₉ClO₄S
:
MFCD00060683