0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
5,6-Dichloro-3-pyridinemethanol
5,6-Dichloro-3-pyridinemethanol 95+%
5,6-Dichloro-3-pyridinemethanol 95+%
APOSOR17551-1G
:
Apollo Scientific
:
5,6-Dichloro-3-pyridinemethanol 95+%
APOSOR17551-1G
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
1 g
Seq:
3047
:
:
178.01 g/mol
:
76 °C
:
GHS07
:
Ambient
:
54127-30-9
:
C₆H₅Cl₂NO
:
MFCD00671515