0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
3-Chloro-o-cresol
3-Chloro-o-cresol 98%
3-Chloro-o-cresol 98%
:
Apollo Scientific
3-Chloro-o-cresol 98%
:
Apollo Scientific
:
3260-87-5
:
:
C₇H₇ClO
:
MFCD00079738
:
225 °C
:
86 °C
:
142.58 g/mol
:
221-861-0
:
GHS07
:
GHS05
:
Ambient