0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
:
Apollo Scientific
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
:
Apollo Scientific
:
616-30-8
:
:
C₃H₉NO₂
:
MFCD00008140
:
91.11 g/mol
:
264…265 °C
:
1.175 g/cm³ (25 °C)
:
113 °C
:
Ambient
:
210-475-8
:
2735
:
8,II
:
GHS05