0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
APOSOR0363-5G
:
Apollo Scientific
:
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
APOSOR0363-5G
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
5 g
Seq:
3173
:
:
188.01 g/mol
:
80 °C/1mmHg
:
57…62 °C
:
Ambient
:
220-040-4
:
2250
:
6.1,II
:
GHS06
:
GHS08
:
2612-57-9
:
C₇H₃Cl₂NO
:
MFCD00002001