Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Export
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
L(+)-Serine
L(+)-Serine
L(+)-Serine
:
Molekula
L(+)-Serine
:
Molekula
:
56-45-1
:
:
C₃H₇NO₃
:
MFCD00064224
:
105.09 g/mol
:
14,00846
:
259 °C (1013 hPa)
:
215…225 °C
:
1.6 g/cm³ (22 °C)
:
Ambient
:
200-274-3