Order Entry
Export
ContactUsLinkComponent
Leather gloves, DAMAS, TRIUS®
Leather gloves, DAMAS, TRIUS®
Supplier:  TRIUS SAFETY
Certificates
undefined
Leather gloves, DAMAS, TRIUS®
Supplier:  TRIUS SAFETY

Specifications

  • Catalog No:
  • TRIUDAMAS/10
  • TRIUDAMAS/6
  • TRIUDAMAS/11
  • TRIUDAMAS/9
  • TRIUDAMAS/8
  • TRIUDAMAS/7
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Cuff length:
  • 15 cm
  • 15 cm
  • 15 cm
  • 15 cm
  • 15 cm
  • 15 cm
  • Cuff thickness:
  • 12 mil
  • 12 mil
  • 12 mil
  • 12 mil
  • 12 mil
  • 12 mil
  • Finger thickness:
  • 9 mil
  • 9 mil
  • 9 mil
  • 9 mil
  • 9 mil
  • 9 mil
  • Palm thickness:
  • 9 mil
  • 9 mil
  • 9 mil
  • 9 mil
  • 9 mil
  • 9 mil
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (2122X), EN 407 (412X4X), EN 12477
  • EN 388:2016 (2122X), EN 407 (412X4X), EN 12477
  • EN 388:2016 (2122X), EN 407 (412X4X), EN 12477
  • EN 388:2016 (2122X), EN 407 (412X4X), EN 12477
  • EN 388:2016 (2122X), EN 407 (412X4X), EN 12477
  • EN 388:2016 (2122X), EN 407 (412X4X), EN 12477

Specifications

Related Information