0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
:
Merck
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
:
Merck
:
499-83-2
:
:
C₇H₅NO₄
:
MFCD00006299
:
167.12 g/mol
:
357 °C (1013 hPa)
:
327 °C
:
M-Clarity™ quality level = MQ200
:
188 °C
:
207-894-3
:
GHS07
:
Ambient