0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
2,6-Dimethylpyrazine
2,6-Dimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
:
Merck
2,6-Dimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
:
Merck
:
108-50-9
:
:
C₆H₈N₂
:
MFCD00006148
:
108.14 g/mol
:
154 °C (1013 hPa)
:
38…42 °C
:
0.9647 g/cm³ (50 °C)
:
52 °C
:
1325
:
4.1,III
:
M-Clarity™ quality level = MQ100
:
203-589-4
:
GHS07
:
Ambient