0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
3,4-Dichlorobenzylamine
3,4-Dichlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
:
Merck
3,4-Dichlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
:
Merck
:
102-49-8
:
:
C₇H₇Cl₂N
:
MFCD00008114
:
176.04 g/mol
:
89…92 °C (0.5 mmHg)
:
1.33 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
203-035-1
:
2735
:
8,III
:
GHS05