Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Export
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
1,4-Dimethoxybenzene
1,4-Dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
:
Merck
1,4-Dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
:
Merck
:
150-78-7
:
:
C₈H₁₀O₂
:
MFCD00008401
:
138.17 g/mol
:
212.6 °C (1013 hPa)
:
54…56 °C
:
0.874 g/cm³ (24.9 °C)
:
M-Clarity™ quality level = MQ300
:
Ambient
:
205-771-9