0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
2,5-Dichlorobenzoic acid
2,5-Dichlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
:
Merck
2,5-Dichlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
:
Merck
:
50-79-3
:
:
C₇H₄Cl₂O₂
:
MFCD00002416
:
191.01 g/mol
:
301 °C (1013 hPa)
:
151…154 °C
:
M-Clarity™ quality level = MQ100
:
Ambient
:
200-065-7
:
GHS07