0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
3-Hydroxy-3-methylbutanone
3-Hydroxy-3-methylbutanone ≥90%
3-Hydroxy-3-methylbutanone ≥90%
:
Thermo Fisher Scientific
3-Hydroxy-3-methylbutanone ≥90%
:
Thermo Fisher Scientific
:
115-22-0
:
:
C₅H₁₀O₂
:
MFCD00004460
:
102.13 g/mol
:
140…141 °C
:
0.96
:
42 °C (107.6 °F)
:
Ambient
:
204-073-1
:
1224
:
3,III
:
GHS02
msds_ALFA043724
Thermo Scientific Acroseal 25 Years