ContactUsLinkComponent
1,6-Diiodohexane, Sigma-Aldrich®
1,6-Diiodohexane, Sigma-Aldrich®
  SIAL251178-25G
 :  Merck
 :  
1,6-Diiodohexane, Sigma-Aldrich®
  SIAL251178-25G
 :  Merck
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    25 g
  • Seq:
    3308
 :
 :283 °C (1013 hPa)
 :10 °C
 :2.0466 g/cm³ (15 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :337.97 g/mol
 :211-073-5
 :GHS07
 :629-09-4
 :C₆H₁₂I₂
 :MFCD00001103