Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Export
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
L-Methionine
L-Methionine, Sigma-Aldrich®
L-Methionine, Sigma-Aldrich®
:
Merck
L-Methionine, Sigma-Aldrich®
:
Merck
:
63-68-3
:
:
C₅H₁₁NO₂S
:
MFCD00063097
:
149.21 g/mol
:
13,06004
:
278 °C (1013 hPa)
:
136 °C
:
1.373 g/cm³ (20 °C)
:
M-Clarity™ quality level = MQ200
:
Ambient
:
200-562-9