Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
1,8-Dichlorooctane
1,8-Dichlorooctane, Sigma-Aldrich®
1,8-Dichlorooctane, Sigma-Aldrich®
:
Merck
1,8-Dichlorooctane, Sigma-Aldrich®
:
Merck
:
2162-99-4
:
:
C₈H₁₆Cl₂
:
MFCD00039393
:
243 °C (1013 hPa)
:
–8 °C
:
1.026 g/cm³ (20 °C)
:
M-Clarity™ quality level = MQ100
:
183.12 g/mol
:
Ambient
:
218-490-1