Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
(R)-(-)-2-Methylpiperazine
(R)-(-)-2-Methylpiperazine
(R)-(-)-2-Methylpiperazine
(R)-(-)-2-Methylpiperazine
MOLEM79291315
:
Molekula
:
(R)-(-)-2-Methylpiperazine
MOLEM79291315
:
Molekula
:
Pack type:
Glass bottle for solids
Pk:
1 g
Seq:
3047
:
:
100.16 g/mol
:
153 °C (1013 hPa)
:
89…91 °C
:
1325
:
4.1,II
:
75336-86-6
:
C₅H₁₂N₂
:
MFCD00192317