(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, Sigma-Aldrich®
SIAL68338-100ML
: Merck
:
- Pack type:Glass bottle
- Pk:100 mL
- Seq:2440
:
:118.18 g/mol
:13,04730
:198 °C (1013 hPa)
:–40 °C
:0.923 g/cm³ (20 °C)
:93 °C
:Ambient
:203-489-0
:GHS07
:107-41-5
:C₆H₁₄O₂
:MFCD00004547