Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Mannose, Sigma-Aldrich®
 :   Merck
D-(+)-Mannose, Sigma-Aldrich®
 :  Merck
D-(+)-Mannose, Sigma-Aldrich®
 :  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  •  :3458-28-4
  •  :C₆H₁₂O₆
  •  :MFCD00064122
  •  :180.16 g/mol
  •  :13,05772
  •  :376 °C (1013 hPa)
  •  :133 °C
  •  :1.539 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  •  :Ambient
  •  :222-392-4
Product Family Options
  • Pack type
    Pk
  • Glass bottle for solids
    25 g
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 53,60 €
    53,60 €
    1 * 25 g
       53,60 €
  • Glass bottle for solids
    100 g
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 188,00 €
    188,00 €
    1 * 100 g
       188,00 €
  • Glass bottle for solids
    500 g
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 682,00 €
    682,00 €
    1 * 500 g
       682,00 €