Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Export
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
:
Merck
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
:
Merck
:
121-00-6
:
:
C₁₁H₁₆O₂
:
MFCD00040484
:
180.25 g/mol
:
267…269 °C (1013 hPa)
:
60…61 °C
:
1.0587 g/cm³ (20 °C)
:
204-442-7