0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
Cadmium
Cadmium ≥99.99% (metals basis), powder -200 mesh
Cadmium ≥99.99% (metals basis), powder -200 mesh
:
Thermo Fisher Scientific
Cadmium ≥99.99% (metals basis), powder -200 mesh
:
Thermo Fisher Scientific
:
7440-43-9
:
:
Cd
:
MFCD00010914
:
112.41 g/mol
:
767 °C (1013 hPa)
:
321 °C
:
8.64 g/cm³ (20 °C)
:
231-152-8
:
3179
:
4.1,II
:
GHS06
:
GHS08
:
GHS02
:
GHS09
:
Ambient
msds_ALFA011353
msds_ALFA011353
Thermo Scientific Acroseal 25 Years