OMNIPUR PBS TABLETS 1 * 200 UN
Catálogo # 6501-200TAB
Proveedor: Merck Millipore (Calbiochem)
Frequently Bought Together
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Proveedor: EPPENDORF
VWR®, Tubos de microcentrífuga, High Performance
Proveedor: VWR Collection
VWR®, Pipetas Pasteur, High-Performance
Proveedor: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Proveedor: EPPENDORF
Combitips® advanced Eppendorf Quality Positive Displacement Pipette Tips
Proveedor: EPPENDORF
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Proveedor: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Proveedor: Corning
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Proveedor: VWR Collection
VWR®, Pipetas serológicas, línea Standard
Proveedor: VWR Collection
VWR®, Tubos de centrífuga, Fondo cónico
Proveedor: VWR Collection
VWR®, Pipetas de transferencia, Standard Line
Proveedor: VWR Collection
Tubos de microcentrífuga Eppendorf® Protein LoBind®
Proveedor: EPPENDORF
VWR®, Placas de Petri, PS
Proveedor: VWR Collection
VWR®, Tubos de PCR, 0,2 ml
Proveedor: VWR Collection
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Proveedor: EPPENDORF
LC/MS calibrant mixes
Proveedor: Agilent