Recombinant Mouse TACI (from HEK293 cells)
Proveedor: ANTIBODIES.COM
New Product
Certificados
Acerca de este artículo
Frequently Bought Together
VWR®, Cajas criogénicas de cartón, 136x136 mm
Proveedor: VWR Collection
VWR®, Flat Screw Caps for Microcentrifuge Tubes
Proveedor: VWR Collection
Cajas de criogenia con tapa abatible, para crioviales de 1 a 5 ml, TruCool®.
Proveedor: BIOCISION
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom, PP
Proveedor: VWR Collection
Placas para cultivo celular de múltiples pocillos, Costar®
Proveedor: Corning
VWR®, Criocajas de cartón de 133×133 mm
Proveedor: VWR Collection
Codificación por colores para Cryovials, CryoColorCode, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Tiras de tubos de PCR, 0,2 ml, Amplitube™
Proveedor: Simport Scientific
Tubos de microcentrífuga
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Cup, large with handle
Proveedor: LAMAPLAST
Screw cap trays for 2D barcoded storage tubes
Proveedor: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Microcentrifuge tubes, 0,5/1,5/2,0 ml
Proveedor: Brand
[EN]CELLSTAR PLATE CELL REPELLENT 96W 39 1 * 32 UN
Proveedor: Greiner Bio-One
Tubes Cryo.S™ 4 and 5 ml
Proveedor: Greiner Bio-One
Petri dish, with 2 compartments
Proveedor: SARSTEDT