Recombinant Human ACE2 (from HEK293 cells)
Proveedor: ANTIBODIES.COM
New Product
Certificados
Acerca de este artículo
Frequently Bought Together
VWR®, Films de sellado para placas de cultivo celular
Proveedor: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Proveedor: EPPENDORF
Pipetas serológicas, Stripette™
Proveedor: Corning
VWR®, Placas de cultivo celular
Proveedor: VWR Collection
VWR®, Pipetas Pasteur, High-Performance
Proveedor: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Proveedor: EPPENDORF
Tubos de microcentrífuga
Proveedor: KARTELL
Pipetas de transferencia, Falcon®
Proveedor: Corning
VWR®, Recipiente para muestras, con tapón de rosca
Proveedor: VWR Collection
Storage plates, 96-well, MASTERBLOCK®
Proveedor: Greiner Bio-One
VWR® Standard Line Bottles, Narrow Neck, Round, PET, with Screw Caps
Proveedor: VWR Collection
VWR®, Pipetas serológicas, línea Standard
Proveedor: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Proveedor: Corning
VWR®, Asas de siembra, forma L, Linea Estándar
Proveedor: VWR Collection
VWR®, Tubos de centrífuga, Fondo cónico
Proveedor: VWR Collection
VWR®, Sampling Spoons
Proveedor: VWR Collection