- Volumen:1000 - 10000 µl
- Seq:10
- Incremento:10,0 µl
- Precisión:±0,6 %
- Imprecisión:≤0,2 %
- Env:1
- para puntas de pipeta:1000 - 10000 µl
Las Transferpette® S con accionamiento por pistón son pipetas manuales para las aplicaciones más exigentes en el laboratorio. Incluyen todas las características solicitadas por los usuarios de las ciencias biológicas: construcción robusta, ajuste de volumen con una sola mano, esterilización total en autoclave, máxima precisión y tecnología Easy Calibration™ para una confiabilidad conveniente y a largo plazo.
- El botón de pipeteo está ubicado en el centro para que el pistón se mueva de manera uniforme y suave, las pipetas tienen un botón de expulsión independiente y tanto el pistón como el eyector son resistentes a la corrosión
- El código de colores en el eje de la pipeta indica claramente la punta correspondiente
- Operación con una sola mano para diestros y zurdos con pantalla de volumen de 4 dígitos fácil de leer para una precisión insuperable
- El eje delgado de la pipeta permite pipetear en recipientes con aberturas estrechas
- Reposa dedos de diseño ergonómico para un agarre firme, lo que reduce la fatiga incluso durante sesiones de pipeteo prolongadas
- Totalmente esterilizable en autoclave
El botón de ajuste de volumen en el modelo Transferpette® S de volumen variable es fácil de usar y puede manipularse cómodamente incluso con guantes. La función de fácil calibración se desarrolló conforme a las normas ISO 9000 y GLP y permite ajustar el dispositivo en tan solo unos segundos sin herramientas para cumplir las necesidades específicas del usuario.
* Puntas de filtro