Order Entry
Spain
ContactUsLinkComponent
Human Recombinant SCF (CTGrade GMP) (from E. coli)
Human Recombinant SCF (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
Certificados
Human Recombinant SCF (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
Especificaciones
  • Conjugado:
    Unconjugated
  • Función de la proteína:
    Cytokine
  • Tipo de proteína / péptido:
    Recombinant
  • Fuente:
    E. coli
  • Especies:
    Human
  • Condiciones de almacenamiento:
    At or below –20 °C
  • Contenido de endotoxinas:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,05
  • Actividad biológica:
    Bioactivity Assay: Proliferation of TF-1, ED₅₀ ≤15 ng/ml, Bioactivity ≥1,0x10³ IU/µg
  • ID del gen:
    P21583
  • Instrucciones de reconstitución:
    Sterile water at 0,1 - 0,5 mg/ml
  • Sin endotoxina:
    N
  • Sin transportista:
    Y
  • Sin proteasa:
    N
  • Libre de animales:
    Y
  • Sinónimos de proteínas:
    c-Kit Ligand|KL|mgF|Steel Factor
  • Nombre de proteína / péptido:
    CTGrade GMP SCF
  • Pureza:
    ≥97%
  • Molecular weight:
    18,6 kDa
  • Sequence:
    MEGICRNRVT NNVKDVTKLV ANLPKDYMIT LKYVPGMDVL PSHCWISEMV VQLSDSLTDL LDKFSNISEG LSNYSIIDKL VNIVDDLVEC VKENSSKDLK KSFKSPEPRL FTPEEFFRIF NRSIDAFKDF VVASETSDCV VSSTLSPEKD SRVSVTKPFM LPPVA
  • Nivel de endotoxina:
    Low
  • Formulación:
    10 mM Sodium phosphate, 50 mM Sodium chloride, pH 7,5
  • Sin nucleasas:
    N
  • Grado:
    GMP
  • Shipping temperature:
    Ambient
  • Tested applications:
    Bioassay