Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Datos del fabricante
0
0,00 €
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
Spain
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
ContactUsLinkComponent
Inicio
Fenil n-butil eter
Fenil n-butil eter
Fenil n-butil eter
Irritant
Fenil n-butil eter
Catalog # ACSDSB68178.1G
Supplier:
CPACHEM
New Product
CAS Number:
Expand image
Irritant
Fenil n-butil eter
Catalog # ACSDSB68178.1G
Supplier:
CPACHEM
New Product
CAS Number:
Specifications
Env:
1 g
Seq:
3047
Specifications
About this item
Product Details
:
:
150.22 g/mol
:
GHS07
CAS Number:
1126-79-0
Formula:
C₁₀H₁₄O
MDL Number:
MFCD00009438
Product Details