Order Entry
Spain
ContactUsLinkComponent
Anti-Sca1 (Ly-6A/E) Rat Monoclonal Antibody [clone: E13-161.7] (APC)
Anti-Sca1 (Ly-6A/E) Rat Monoclonal Antibody [clone: E13-161.7] (APC)
Certificados
undefined
Anti-Sca1 (Ly-6A/E) Rat Monoclonal Antibody [clone: E13-161.7] (APC)
Especificaciones
  • Catalog No:
  • STMC60032AZ
  • STMC60032AZ.1
  • Nombre del antígeno:
  • Sca1 (Ly-6A/E)
  • Sca1 (Ly-6A/E)
  • Clonalidad:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugado:
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • Clon:
  • E13-161.7
  • E13-161.7
  • Reactividad:
  • Mouse
  • Mouse
  • Huésped:
  • Rat
  • Rat
  • ID del gen:
  • 110454
  • 110454
  • Isotipo:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa