Order Entry
Spain
ContactUsLinkComponent
Anti-IFN-gamma Rat Monoclonal Antibody [clone: XMG1.2] (APC)
Anti-IFN-gamma Rat Monoclonal Antibody [clone: XMG1.2] (APC)
Certificados
undefined
Anti-IFN-gamma Rat Monoclonal Antibody [clone: XMG1.2] (APC)
Especificaciones
  • Catalog No:
  • STMC100-0278
  • STMC100-0277
  • Nombre del antígeno:
  • IFN-gamma
  • IFN-gamma
  • Clonalidad:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugado:
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • Clon:
  • XMG1.2
  • XMG1.2
  • Reactividad:
  • Mouse
  • Mouse
  • Huésped:
  • Rat
  • Rat
  • ID del gen:
  • 15978
  • 15978
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa