Order Entry
Spain
ContactUsLinkComponent
Mouse Recombinant Shh
Mouse Recombinant Shh
Certificados
undefined
Mouse Recombinant Shh
Especificaciones
  • Tipo de proteína / péptido:
    Recombinant
  • Especies:
    Mouse
  • Nombre de proteína / péptido:
    Shh
  • Pureza:
    ≥95%