Order Entry
Spain
ContactUsLinkComponent
Human Recombinant MCP-1 (CCL2)
Human Recombinant MCP-1 (CCL2)
Certificados
undefined
Human Recombinant MCP-1 (CCL2)
Especificaciones
  • Tipo de proteína / péptido:
    Recombinant
  • Especies:
    Human
  • Nombre de proteína / péptido:
    MCP-1 (CCL2)
  • Pureza:
    ≥95%