Hematoxilina
Catálogo # MHS80-2.5L
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Número CAS:
Especificaciones
- Env:2,5 L
- Seq:5096
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
- Appearance (Colour):Red-Brown
- Appearance (Form):Solution
- Appearance (Turbidity):Clear
- Performance:Conforms
- Expiration Date Period:36 Months
Resultados de prueba de especificación
Acerca de este artículo
:
:302.28 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ500
Número CAS:517-28-2
:208-237-3
Fórmula:C₁₆H₁₄O₆
Número MDL:MFCD00078111