Anti-NOTCH3 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # PRSI15-041
Supplier: ProSci Inc.
New Product
Specifications
- Tipo de anticuerpo:Primario
- Nombre del antígeno:Notch 3
- Simbolo antígeno:NOTCH3
- Clonalidad:Polyclonal
- Conjugado:Unconjugated
- Huésped:Rabbit
- Isotipo:IgG
- Reactividad:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Forma:Liquid
- ID del gen:4854
- Sinónimos de antígenos:Notch (Drosophila) homolog 3|Notch homolog 3 (Drosophila)|HGNC:7883|IMF2|NOTCH3|CASIL|CADASIL|Notch homolog 3
- Modificación:None
- Storage buffer:PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
- Temperatura de almacenamiento:Store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles
- Concentración:Batch dependent
- Shipping temperature:20
- Inmunógeno:A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 2200 to the C-terminus of human NOTCH3 (NP_000426.2)
- Purification:Affinity purification
- Tipo de env.:Vial
- Env:50 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: NOTCH3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat