Anti-HNMT Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # PRSI15-026
Supplier: ProSci Inc.
New Product
Specifications
- Tipo de anticuerpo:Primario
- Nombre del antígeno:Histamine N-methyltransferase
- Simbolo antígeno:HNMT
- Clonalidad:Polyclonal
- Conjugado:Unconjugated
- Huésped:Rabbit
- InmunoQuímica:Yes
- Precipitación inmunológica:Yes
- Isotipo:IgG
- Reactividad:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Forma:Liquid
- ID del gen:3176
- Sinónimos de antígenos:HNMT|Histamine N-methyltransferase|HMT
- Modificación:None
- Storage buffer:PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
- Temperatura de almacenamiento:Store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles
- Concentración:Batch dependent
- Shipping temperature:20
- Inmunógeno:Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-292 of human HNMT (NP_008826.1)
- Purification:Affinity purification
- Tipo de env.:Vial
- Env:50 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: HNMT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse