Anti-Cd3e Rat Monoclonal Antibody [clone: C363.29B] (Cy5®)
PRSI98-582
New Product
- Tipo de anticuerpo:Primario
- Nombre del antígeno:CD3 antigen, epsilon polypeptide
- Simbolo antígeno:Cd3e
- Clonalidad:Monoclonal
- Clon:[C363.29B]
- Conjugado:Cy5®
- ELISA:Yes
- Citometría de flujo:Yes
- Huésped:Rat
- Isotipo:IgG2b
- Forma:Liquid
- ID del gen:12501
- Sinónimos de antígenos:CD3 epsilon
- Modificación:None
- Storage buffer:Supplied in PBS/NaN₃
- Temperatura de almacenamiento:Store vial at 2...8 °C
- Concentración:0,1 mg/ml
- Shipping temperature:20
- Inmunógeno:IL-4 producing Th2 cell lines including D10
- Tipo de env.:Vial
- Env:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: Cd3e
Clonality: Monoclonal
Clone: [C363.29B]
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse