Anti-IFNL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catálogo # PRSI23-491
Proveedor: ProSci Inc.
New Product
Especificaciones
- Tipo de anticuerpo:Primario
- Nombre del antígeno:Interferon lambda-1
- Simbolo antígeno:IFNL1
- Clonalidad:Polyclonal
- Conjugado:Unconjugated
- Huésped:Rabbit
- InmunoQuímica:Yes
- Isotipo:IgG
- Reactividad:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Forma:Liquid
- ID del gen:282618
- Sinónimos de antígenos:IL-29|IFNL1|IL29|ZCYTO21|Interferon lambda-1|IFN-lambda-1|Cytokine Zcyto21|Interleukin-29
- Modificación:None
- Storage buffer:PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
- Temperatura de almacenamiento:Store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentración:Batch dependent
- Shipping temperature:20
- Inmunógeno:Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-200 of human IFNL1 (NP_742152.1)
- Purification:Affinity purification.
- Tipo de env.:Vial
- Env:50 µl
Especificaciones
Acerca de este artículo
Type: Primary
Antigen: IFNL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat