Anti-CCDC92 Rabbit Polyclonal Antibody
Catálogo # PRSI23-481
Proveedor: ProSci Inc.
New Product
Especificaciones
- Tipo de anticuerpo:Primario
- Nombre del antígeno:Coiled-coil domain-containing protein 92
- Simbolo antígeno:CCDC92
- Clonalidad:Polyclonal
- Conjugado:Unconjugated
- Huésped:Rabbit
- InmunoQuímica:Yes
- Isotipo:IgG
- Reactividad:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Forma:Liquid
- ID del gen:80212
- Sinónimos de antígenos:CCDC92|Limkain beta-2|Coiled-coil domain-containing protein 92
- Modificación:None
- Storage buffer:PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
- Temperatura de almacenamiento:Store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentración:Batch dependent
- Shipping temperature:20
- Inmunógeno:Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-331 of human CCDC92 (NP_079416.1)
- Purification:Affinity purification.
- Tipo de env.:Vial
- Env:50 µl
Especificaciones
Acerca de este artículo
Type: Primary
Antigen: CCDC92
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat