Tetraetilo ortosilicato (TEOS), líquido
Catálogo # CMPLSB23130.1G
Proveedor: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Número CAS:
Especificaciones
- Env:1.000 mg
- Seq:2865
Especificaciones
Acerca de este artículo
:
:208.33 g/mol
Punto de ebullición:166 °C
Punto de fusión:–85,5 °C
Densidad:0,93 g/cm³
Punto de inflamación:37 °C
UN:1292
ADR:3,III
:GHS02
:GHS07
Número CAS:78-10-4
Fórmula:Si(OC₂H₅)₄
Número MDL:MFCD00009062