Anti-SYP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H12]
Catálogo # CSTA9020S
Proveedor: Cell Signaling
Especificaciones
- Tipo de anticuerpo:Primario
- Simbolo antígeno:SYP
- Clonalidad:Monoclonal
- Clon:7H12
- Huésped:Mouse
- FluorescenciaInmunológica:Yes
- Isotipo:IgG1
- Reactividad:Human,Rat,Mouse
- Sequence:Purified recombinant fragment of SYP expressed in E. Coli.
- Temperatura de almacenamiento:−20 °C
- Shipping temperature:Ambient
- Env:100 µl
Especificaciones
Acerca de este artículo
Type: Primary
Antigen: SYP
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H12
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat