Anti-Miwi Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D92B7]
Catálogo # CSTA6915S
Proveedor: Cell Signaling
Especificaciones
- Tipo de anticuerpo:Primario
- Simbolo antígeno:Miwi
- Clonalidad:Monoclonal
- Clon:D92B7
- Huésped:Rabbit
- FluorescenciaInmunológica:Yes
- Precipitación inmunológica:Yes
- Isotipo:IgG
- Reactividad:Mouse
- Western blot:Yes
- Sequence:CAERGGRRRDFHDLGVNTRQNLDH
- Temperatura de almacenamiento:−20 °C
- Shipping temperature:Ambient
- Env:100 µl
Especificaciones
Acerca de este artículo
Type: Primary
Antigen: Miwi
Clonality: Monoclonal
Clone: D92B7
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse