Anti-Semaphorin 4B (Ser830) phosphate Rabbit Polyclonal Antibody
Catálogo # CSTA5622S
Proveedor: Cell Signaling
Especificaciones
- Tipo de anticuerpo:Primario
- Simbolo antígeno:Semaphorin 4B (Ser830) phosphate
- Clonalidad:Polyclonal
- Huésped:Rabbit
- Reactividad:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Sequence:PRVRLGsEIRDSVVC
- Temperatura de almacenamiento:–20 °C
- Shipping temperature:Cold
- Env:100 µl
Especificaciones
Acerca de este artículo
Type: Primary
Antigen: Semaphorin 4B (Ser830) phosphate
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat