Anti-Tuberin/TSC2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D93F12]
Catalog # CSTA4308S
Supplier: Cell Signaling
Specifications
- Tipo de anticuerpo:Primario
- Simbolo antígeno:Tuberin/TSC2
- Clonalidad:Monoclonal
- Clon:D93F12
- Citometría de flujo:Yes
- Huésped:Rabbit
- FluorescenciaInmunológica:Yes
- Precipitación inmunológica:Yes
- Isotipo:IgG
- Reactividad:Hamster,Monkey,Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Seq:02
- Sequence:CQRKRLISSVEDFTEFV
- Temperatura de almacenamiento:–20 °C
- Shipping temperature:Ambient
- Env:100 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: Tuberin/TSC2
Clonality: Monoclonal
Clone: D93F12
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Hamster;Monkey