Anti-LIN28A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D1F9]
Catálogo # CSTA5930S
Proveedor: Cell Signaling
Especificaciones
- Tipo de anticuerpo:Primario
- Simbolo antígeno:LIN28A
- Clonalidad:Monoclonal
- Clon:6D1F9
- Huésped:Mouse
- FluorescenciaInmunológica:Yes
- Isotipo:IgG1
- Reactividad:Human
- Western blot:Yes
- Sequence:Recombinate LIN28 fragment (aa93-209)
- Temperatura de almacenamiento:−20 °C
- Shipping temperature:Ambient
- Env:100 µl
Especificaciones
Acerca de este artículo
Type: Primary
Antigen: LIN28A
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D1F9
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human