Anti-Notch2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D76A6]
Catálogo # CSTA5732S
Proveedor: Cell Signaling
Especificaciones
- Tipo de anticuerpo:Primario
- Simbolo antígeno:Notch2
- Clonalidad:Monoclonal
- Clon:D76A6
- Citometría de flujo:Yes
- Huésped:Rabbit
- InmunoQuímica:Yes
- FluorescenciaInmunológica:Yes
- Precipitación inmunológica:Yes
- Reactividad:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Seq:02
- Sequence:CILPAYHPFPASVGKYPTPPS
- Temperatura de almacenamiento:−20 °C
- Shipping temperature:Ambient
- Env:100 µl
Especificaciones
Acerca de este artículo
Type: Primary
Antigen: Notch2
Clonality: Monoclonal
Clone: D76A6
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat