Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Datos del fabricante
0
0,00 €
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
Spain
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
ContactUsLinkComponent
Inicio
3-(2-Chlorophenyl)-1-propene
3-(2-Chlorophenyl)-1-propene
3-(2-Chlorophenyl)-1-propene
APOSOR01876-250MG
:
Apollo Scientific
:
3-(2-Chlorophenyl)-1-propene
APOSOR01876-250MG
:
Apollo Scientific
:
Tipo de env.:
Bottle
Env:
250 mg
Seq:
2590
:
:
152.63 g/mol
:
GHS07
:
1587-07-1
:
C₉H₉Cl
:
MFCD00135025