Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Datos del fabricante
0
0,00 €
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
Spain
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
ContactUsLinkComponent
Inicio
Ac-Pro-Ala-Leu-AMC
Ac-Pro-Ala-Leu-AMC fluorogenic substrate
Ac-Pro-Ala-Leu-AMC fluorogenic substrate
AATB13479
:
AAT BIOQUEST
:
Ac-Pro-Ala-Leu-AMC fluorogenic substrate
AATB13479
:
AAT BIOQUEST
:
Tipo de env.:
Plastic bottle
Env:
5 mg
Seq:
2210
:
:
498.57 g/mol
:
5,II
:
GHS07
:
1431362-79-6