VWR® Probe One-Step RT-qPCR Master Mix con UDG
Proveedor: VWR Chemicals
Certificados
Acerca de este artículo
VWR® Probe One-Step RT-qPCR Master Mix con UDG está diseñada para la detección y cuantificación de dianas de ARN y es una opción ideal para aplicaciones multiplex. Incorpora un colorante de referencia pasivo universal propio que es compatible con instrumentos de qPCR ROX-dependientes y ROX-independientes.
- Para la detección y cuantificación de dianas de ARN mediante tecnología basada en sondas, como TaqMan®
- Mastermix lista para usar que contiene todos los componentes de reacción necesarios, excepto cebadores, sondas y el molde de ARN
- Para aplicaciones multiplex de hasta 5 dianas
- Adecuada para una gran variedad de tipos de muestras de ARN
- Incluye ADN polimerasa Taq Hot Start y transcriptasa inversa VWR® para mejorar la especificidad de la reacción y la preparación a temperatura ambiente
- Incluye dUTP y UDG para evitar la contaminación por arrastre
- Se suministra en una concentración 4X para adaptarse a mayores volúmenes de muestra
La VWR® Probe One-Step RT-qPCR Master Mix con UDG se presenta en un cómodo formato en un solo tubo e incluye la transcriptasa inversa VWR® de temperatura controlada y el inhibidor de la RNasa murina para ayudar a prevenir la degradación del ARN. Esta enzima RT de temperatura controlada evita la actividad no específica no deseada y muestra una termoestabilidad superior en comparación con otras transcriptasas inversas.
Precaución: Almacenar a −20 °C. Sólo para uso en investigación.
Especificaciones
- Aplicación:Sonda RT-qPCR
- One step:Yes
Especificaciones
Información relacionada
Certificados
Buscar por número de loteManual VWR Probe One-Step RT-qPCR Master Mix UDG Manual VWR Probe One-Step RT-qPCR Master Mix with UDG
Manual
TDS VWR® Probe One-Step RT-qPCR Master Mix with UDG
Hoja de datos
VWR qPCR Reagents Broad Instrument Compatibility VWR qPCR Reagents Performance Data
Notas de aplicación
VWR® qPCR and RT-qPCR Reagents
Documentación del producto
Frequently Bought Together